Learn More
5-Metiltiofeno-2-carboxaldehído, + 98 %
Código de producto. 11419013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419013 50 g 50 g
11409013 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11119.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-metiltiofeno-2-carboxaldehído se utiliza como aditivo alimentario. Es un reactivo analítico. El reactivo se ha sintetizado y caracterizado utilizando datos espectrales de IR, 1H NMR y masa.
Solubilidad
Soluble en éter y etanol.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13679-70-4
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.173
Número MDL MFCD00005434
Clave InChI VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
Nombre IUPAC 5-metiltiofeno-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densidad 1.18
Punto de ebullición 92°C to 93°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 50 g
Beilstein 106896
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza ≥98%