Learn More
Cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487687 250 mg 250 miligramos
15477687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36784.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 31555-59-6 | Molecular Formula: C6H5ClOS | Molecular Weight: 160.615 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31555-59-6
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.615
Clave InChI DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
Nombre IUPAC cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 78°C to 80°C (0.75 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido