Learn More
Cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10584994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10584994 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10358353 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10584994 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65002CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 31555-59-6
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.615
Número MDL MFCD00130092
Clave InChI DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
Nombre IUPAC cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 97%