Learn More
5-Metiltiofeno-2-carbonitrilo, 95 %, Maybridge
Código de producto. 10294913
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 5 g
Código de producto.
10294913 Frasco de vidrio ámbar; 5 g
1 options
Código de producto. 10294913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65016DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
CAS 72835-25-7
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5NS
Número MDL MFCD01434334
Cantidad 5g
Sinónimo 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
Clave InChI RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)C#N
Nombre IUPAC 5-metiltiofeno-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 123.173
PubChem CID 312733
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.18
Porcentaje de pureza 95%