Learn More
Ácido 5-metiltiofeno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426366 5 g 5 g
11416366 1 g 1 g
11436366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23138.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 162607-20-7 | C5H7BO2S | 141.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162607-20-7
Fórmula molecular C5H7BO2S
Peso molecular (g/mol) 141.98
Número MDL MFCD01318166
Clave InChI NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthiophene-2-boronic acid, 5-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-thiopheneboronic acid, 5-methyl-2-thienyl boronic acid, 5-methyl-2-thienylboric acid, 5-methylthiophen-2-yl boranediol, 5-methyl-2-thienylboronic acid, 5-methylthiophene-2-boronicacid, 2-methylthiophene-5-boronic acid, 2-methylthienyl-5-boronic acid
PubChem CID 2734374
Nombre IUPAC ácido (5-metiltiofen-2-il)borónico
SMILES CC1=CC=C(S1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 7019569
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.01
Porcentaje de pureza 98%