Learn More
5-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10038801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10038801 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10038801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-boronic acid
CAS 162607-20-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H7BO2S
Número MDL MFCD01318166
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-methylthiophene-2-boronic acid, 5-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-thiopheneboronic acid, 5-methyl-2-thienyl boronic acid, 5-methyl-2-thienylboric acid, 5-methylthiophen-2-yl boranediol, 5-methyl-2-thienylboronic acid, 5-methylthiophene-2-boronicacid, 2-methylthiophene-5-boronic acid, 2-methylthienyl-5-boronic acid
Clave InChI NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (5-metiltiofen-2-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 141.98
PubChem CID 2734374
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.99
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder