Learn More
5'-Methylthioadenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16453556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453556 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16453556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16938
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress 5'-Methylthioadenosine (5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine) is a nucleoside generated from S-adenosylmethionine (SAM) during polyamine synthesis.
5'-Methylthioadenosine suppresses tumors by inhibiting tumor cell proliferation, invasion, and the induction of apoptosis while controlling the inflammatory micro-environments of tumor tissue. 5'-Methylthioadenosine and its associated materials have striking regulatory effects on tumorigenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Methylthioadenosine
CAS 2457-80-9
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N5O3S
Sinónimo 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (168.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSC
Peso molecular (g/mol) 297.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.33
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism