Learn More
Ácido 5-(metiltio)tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10088291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10088291 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10213572 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10747305 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10088291 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03638CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20873-58-9
Fórmula molecular C6H6O2S2
Peso molecular (g/mol) 174.232
Número MDL MFCD00173742
Clave InChI FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
Nombre IUPAC ácido 5-metilsulfaniltiofeno-2-carboxílico
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 97%