Learn More
Ácido 5-(metiltio)tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427608 1 g 1 g
15436276 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61106.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20873-58-9 | Molecular Formula: C6H6O2S2 | Molecular Weight: 174.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20873-58-9
Fórmula molecular C6H6O2S2
Peso molecular (g/mol) 174.232
Número MDL MFCD00173742
Clave InChI FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
Nombre IUPAC ácido 5-metilsulfaniltiofeno-2-carboxílico
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 103°C to 105°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido