Learn More
5-(Metiltio)tiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478378 5 g 5 g
15468378 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61803.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24445-35-0 | C6H6OS2 | 158.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24445-35-0
Fórmula molecular C6H6OS2
Peso molecular (g/mol) 158.233
Número MDL MFCD00173744
Clave InChI RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
Nombre IUPAC 5-metilsulfaniltiofeno-2-carbaldehído
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%