Learn More
5-(Metiltio)tiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468378 1 g 1 g
15478378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61803.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24445-35-0 | C6H6OS2 | 158.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24445-35-0
Fórmula molecular C6H6OS2
Peso molecular (g/mol) 158.233
Número MDL MFCD00173744
Clave InChI RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
Nombre IUPAC 5-metilsulfaniltiofeno-2-carbaldehído
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%