Learn More
5-(Metiltio)tiofeno-2-carbaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10436292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10436292 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10651693 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03493DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24445-35-0
Fórmula molecular C6H6OS2
Peso molecular (g/mol) 158.233
Número MDL MFCD00173744
Clave InChI RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
Nombre IUPAC 5-metilsulfaniltiofeno-2-carbaldehído
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 90%