Learn More
5-Metiltio-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11332147 5 g 5 g
11322147 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11332147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08002.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6264-40-0
Fórmula molecular C3H4N2S3
Peso molecular (g/mol) 164.259
Número MDL MFCD00051648
Clave InChI CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylthio, 5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylsulfanyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, maybridge1_000055, acmc-1b665, 2-methylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
PubChem CID 1241233
Nombre IUPAC 5-metilsulfanilo-3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
SMILES CSC1=NNC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Punto de fusión 134°C to 139°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4009
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.27
Porcentaje de pureza 97%