Learn More
Cloridrato de (5-metiltien-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10268003 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10764467 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10643265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65063CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 171661-55-5
Fórmula molecular C6H10ClNS
Peso molecular (g/mol) 163.663
Clave InChI COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
Nombre IUPAC (5-metiltiofen-2-il)metanamina;clorhidrato
SMILES CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.67
Porcentaje de pureza 97%