Learn More
5-Metiltiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312807 25 g 25 g
11392797 1 g 1 g
11302807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11312807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15879.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3581-89-3 | C4H5NS | 99.151 g/mol
5-methyl thiazole undergoes alkylation with n-butyl bromide followed by anion exchange of Br- for BF4- to yeild mobile, room-temperature ionic liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiazol de 5-metilo se somete a alquilación con bromuro de n-butilo seguido de aniones de Br- para BF4- para porducir movilidad, líquidos iónicos a temperatura ambiente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3581-89-3
Fórmula molecular C4H5NS
Peso molecular (g/mol) 99.151
Número MDL MFCD00005335
Clave InChI RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylthiazole, thiazole, 5-methyl, 5-methyl-thiazole, 5-methyl thiazole, zlchem 1239, acmc-1cjhk, #, ksc222m5d
PubChem CID 137980
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=CN=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiazole
Densidad 1.12
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.528
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 104674
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.16
Porcentaje de pureza 97%