Learn More
5-metiltiazol-2-amina, Mikromol™
Código de producto. 17991906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991906 100 mg 100 miligramos
17901906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991906 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0246.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metiltiazol-2-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiazol-2-amine
CAS 7305-71-7
Nombres de analitos o componentes 5-Methylthiazol-2-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H6 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Meloxicam Imp. B (EP), Meloxicam USP Related Compound B, Meloxicam USP RC B, 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Related Compound B, Meloxicam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMILES Cc1cnc(N)s1
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-tiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 114.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0252 g/mol