Learn More
5-metiltiazol-2-amina, Mikromol™
Descripción
5-metiltiazol-2-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 7305-71-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methylthiazol-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Meloxicam Imp. B (EP), Meloxicam USP Related Compound B, Meloxicam USP RC B, 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Related Compound B, Meloxicam Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | Cc1cnc(N)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1,3-tiazol-2-amina |
| Mostrar más |