Learn More
5-Methyltetrahydrofolic acid, MedChemExpress
Descripción
5-Methyltetrahydrofolic acid (5-Methyl THF) is a biologically active form of folic acid. 5-Methyltetrahydrofolic acid is a methylated derivate of tetrahydrofolate. 5-Methyltetrahydrofolic acid is the predominant natural dietary folate and the principal form of folate in plasma and cerebrospinal fluid.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyltetrahydrofolic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 134-35-0 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H25N7O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Sinónimo | 5-Methyl THF |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (181.37 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |