Learn More
Ácido 5-(metilsulfonil)tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10111282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10111282 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10120562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10757685 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10111282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03813CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 60166-86-1
Fórmula molecular C6H6O4S2
Peso molecular (g/mol) 206.23
Número MDL MFCD00173745
Clave InChI SLWRTVINHWIGTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylsulfonyl, maybridge1_007675, 5-methanesulfonyl-2-thiphenecarboxylic acid, 5-methylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,5-methylsulfonyl, 5-methanesulfonyl thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2740497
Nombre IUPAC ácido 5-metilsulfoniltiofeno-2-carboxílico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%