Learn More
Pinacol éster de ácido 5-(metilsulfonil)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936471 1 g 1 g
11946471 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445180010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1206641-26-0 | Molecular Formula: C12H18BNO4S | Molecular Weight: 283.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206641-26-0
Fórmula molecular C12H18BNO4S
Peso molecular (g/mol) 283.15
Número MDL MFCD12198145
Clave InChI BFWBUXKEBXAKDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-methanesulfonyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methanesulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-methylsulfonyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylsulfonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxab oro lan-2-yl pyridine
PubChem CID 53398530
Nombre IUPAC 3-metilsulfonilo-5-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)S(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 164°C to 167°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.15
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.