Learn More
Ácido 5-(metilsulfonil)piridin-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid |
| CAS | 913836-01-8 |
| Punto de fusión | 123°C to 125°C |
| Fórmula molecular | C6H8BNO4S |
| Número MDL | MFCD08689536 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-methylsulphonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-methylsulfonyl-3-pyridineboronic acid, boronicacid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl, 5-methanesulfonylpyridin-3-ylboronic acid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl boronic acid, acmc-209ram |
| Clave InChI | YGXNPQDXWDCWET-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CS(=O)(=O)C1=CN=CC(=C1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (5-metanosulfonilpiridina-3-il)borónico |
| Mostrar más |