Learn More
Oxima de 5-metilsulfinil-pentanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylsulfinyl-pentanal Oxime |
| CAS | 1391062-46-6 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-10(9)6-4-2-3-5-7-8/h5,8H,2-4,6H2,1H3/b7-5+ |
| SMILES | CS(=O)CCCC\C=N\O |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-(5-metilsulfinilpentilideno)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0667 |