Learn More
5-(metilsulfanil)pentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(methylsulfanyl)pentanenitrile |
| CAS | 59121-25-4 |
| Fórmula molecular | C6H11NS |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NS/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-4,6H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 5-metilsulfanilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 129.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0612 |