Learn More
5-Metilsulfanil-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30475389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475389 25 mg 25 miligramos
30478913 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33196525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31431-10-4
Fórmula molecular C7H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 184.22
Sinónimo 5-Methylthio-2-nitroaniline, 5-(Methylthio)-2-nitroaniline
Nombre IUPAC 5-metilsulfanil-2-nitroanilina
SMILES CSc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylsulfanyl-2-nitroaniline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2S/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0306