Learn More
5-metilsimvastatina, Mikromol™
Descripción
5-metilsimvastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl Simvastatin (mixture of diasteroisomers) |
| CAS | 774611-54-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methyl Simvastatin (mixture of diasteroisomers) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C26 H40 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, 5-Methylsimvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R,5RS)-4-Hydroxy-5-methyl-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(5,6)25(29)31-22-13-15(2)12-18-9-8-16(3)20(23(18)22)11-10-19-14-21(27)17(4)24(28)30-19/h8-9,12,15-17,19-23,27H,7,10-11,13-14H2,1-6H3/t15-,16-,17?,19+,20-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)C(C)C(=O)O3)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-5-metil-6-oxooxan-2-il]etilo]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-ilo] |
| Mostrar más |