Learn More
Ácido 5-metilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455125 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10455125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163860500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylsalicylic acid
CAS 89-56-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151°C to 155°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O3
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)CO2H
Número MDL MFCD00002461
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 227
Índice Merck 15, 2571
Sinónimo 5-methylsalicylic acid, p-cresotic acid, p-cresotinic acid, 6-hydroxy-m-toluic acid, p-homosalicylic acid, 2,5-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl, 5-methyl-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-3-methylbenzoic acid, alpha-cresotinic acid
Clave InChI DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 152.15
PubChem CID 6973
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.