Learn More
Ácido 5-metilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410511 5 g 5 g
11420511 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410511 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20040.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-56-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-56-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002461
Clave InChI DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylsalicylic acid, p-cresotic acid, p-cresotinic acid, 6-hydroxy-m-toluic acid, p-homosalicylic acid, 2,5-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl, 5-methyl-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-3-methylbenzoic acid, alpha-cresotinic acid
PubChem CID 6973
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylsalicylic acid
Punto de fusión 151°C to 154°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%