Learn More
5-Metilsalicilamida, TRC
Código de producto. 30482201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482201 100 mg 100 miligramos
30470395 1 g 1 g
30472330 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM341178100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39506-61-1
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-metil-benzamida
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylsalicylamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(10)6(4-5)8(9)11/h2-4,10H,1H3,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633