Learn More
5-Metilquinoxalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469556 5 g 5 g
11459556 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19300.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13708-12-8 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13708-12-8
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD00012335
Clave InChI CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoxaline, 5-methyl, unii-l0ad7t152g, 5-methyl quinoxaline, fema no. 3203, 8-methylquinoxaline, 5-methyl-quinoxaline, acmc-209caq, 5-methylquinoxaline, dsstox_cid_27090
PubChem CID 61670
Nombre IUPAC 5-metilquinoxalina
SMILES CC1=C2C(=CC=C1)N=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylquinoxaline
Punto de fusión 20°C to 21°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 119°C to 121°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.62
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%