Learn More
5-Metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4813232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15254844 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
15264844 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254844 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450732500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 2036-41-1
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00047386
Clave InChI TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
Nombre IUPAC 5-metilpirimidina
SMILES CC1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrimidine
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 52°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.