Learn More
Ácido 5-metilpiridin-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489667 250 mg 250 miligramos
15479667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52891.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 173999-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173999-18-3
Fórmula molecular C6H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 136.945
Número MDL MFCD03428528
Clave InChI REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
PubChem CID 2762708
Nombre IUPAC ácido (5-metilpiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyridine-3-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.95
Porcentaje de pureza 98%