Learn More
5-Metilpiridina-2-carbonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441809 25 g 25 g
15421809 1 g 1 g
15431809 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64539.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1620-77-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-77-5
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD06200830
Clave InChI LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-5-methylpyridine, 5-methylpicolinonitrile, 5-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 5-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-cyano-3-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 2-cyano-5-methylpyridine 2-cyano-5-picoline, 5-methypicolinonitrile, pubchem12978, 5-methyl picolinonitrile
PubChem CID 74183
Nombre IUPAC 5-metilpiridina-2-carbonitrilo
SMILES CC1=CC=C(N=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyridine-2-carbonitrile
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 111125
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido