Learn More
Ácido 5-metilpiridina-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15459257 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15459257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52517.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 372963-49-0 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-metilpiridina-2-borónico se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyridine-2-boronic acid
CAS 372963-49-0
Punto de fusión 86°C to 90°C
Fórmula molecular C6H8BNO2
Número MDL MFCD00674179
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-methylpyridine-2-boronic acid, 5-methylpyridin-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-pyridineboronic acid, 5-picoline-2-boronic acid, boronic acid, 5-methyl-2-pyridinyl, 5-methyl-2-pyridinyl-boronic acid, pubchem6938, acmc-209is4, 5-methyl-2-pyridyl boronic acid, 5-methyl-2-pyridinyl boronic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI VDRIXWWGBDNWCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=NC=C(C=C1)C)(O)O
Nombre IUPAC ácido (5-metilpiridin-2-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 136.945
PubChem CID 2762743
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.95
Porcentaje de pureza 95%