Learn More
5-Metilpiridina-2-one Pirfenidona, TRC
Código de producto. 30474317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474317 50 mg 50 miligramos
30471917 10 mg 10 miligramos
30465457 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM49328550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251047-36-4
Fórmula molecular C18H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 292.33
Sinónimo 1,1'-(1,4-Phenylene)bis[5-methyl-2(1H)-pyridinone
Nombre IUPAC 5-metil-1-[4-(5-metil-2-oxopiridina-1-il)fenil]piridina-2-una
SMILES CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccc(cc2)N3C=C(C)C=CC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyridin-2-one Pirfenidone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O2/c1-13-3-9-17(21)19(11-13)15-5-7-16(8-6-15)20-12-14(2)4-10-18(20)22/h3-12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1212