Learn More
Ácido 5-metilpirazina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10728645 25 g 25 g
10691416 5 g 5 g
10144272 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10728645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01107EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 5521-55-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00068241
Clave InChI RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
Nombre IUPAC ácido 5-metilpirazina-2-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%