Learn More
5-Metilpirazin-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10672295 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10547284 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10672295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08458DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5521-58-4
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD08437664
Clave InChI ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
Nombre IUPAC 5-metilpirazin-2-amina
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrazin-2-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%