Learn More
5-Metilpirazin-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10547284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547284 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10672295 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08458DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5521-58-4
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD08437664
Clave InChI ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
Nombre IUPAC 5-metilpirazin-2-amina
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrazin-2-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%