Learn More
5-Metilpiperidina-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylpiperidin-2-one |
| CAS | 3298-16-6 |
| Fórmula molecular | C6H11NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-piperidinone, 5-Methyl-2-piperidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | O=C1NCC(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 5-metilpiperidina-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 113.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.08 |