Learn More
Ácido 5-metiloctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyloctanoic Acid |
| CAS | 60218-42-0 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-methyl-Octanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-8(2)6-4-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCC(C)CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metiloctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.238 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.131 |