Learn More
Ácido 5-metiloctanoico, TRC
Código de producto. 30473634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30473634 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30473634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM09922010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyloctanoic Acid
CAS 60218-42-0
Fórmula molecular C9 H18 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-methyl-Octanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-8(2)6-4-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CCCC(C)CCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-metiloctanoico
Peso molecular (g/mol) 158.238
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.131
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.