Learn More
Ácido 5-metilnicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15246038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15246038 5 g 5 g
15236038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15246038 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453670050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3222-49-9
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Clave InChI DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
PubChem CID 256208
Nombre IUPAC ácido 5-metilpiridin-3-carboxílico
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylnicotinic acid
Punto de fusión 211.0°C to 213.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylnicotinic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.