Learn More
Ácido 5-metilnicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359135 5 g 5 g
11369135 250 mg 250 miligramos
11349135 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16370.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3222-49-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
5-Methylnicotinic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-metilnicotínico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Poco soluble (0,083 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-49-9
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00829036
Clave InChI DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
PubChem CID 256208
Nombre IUPAC ácido 5-metilpiridin-3-carboxílico
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylnicotinic acid
Punto de fusión 210°C to 215°C
Cantidad 5 g
Beilstein 112288
Información de solubilidad Sparingly soluble (0.083g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%