Learn More
5-metilnicotinamida, TRC
Código de producto. 30341258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341258 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30341258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB49530850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylnicotinamide
CAS 70-57-5
Fórmula molecular C7H8N2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1cncc(c1)C(=O)N
Nombre IUPAC 5-metilpiridin-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637