Learn More
5-Metilnicotinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329565 1 g 1 g
11339565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18970.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-57-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-57-5
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD05664041
Clave InChI BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65560
Nombre IUPAC 5-metilpiridin-3-carboxamida
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylnicotinamide
Punto de fusión 166°C to 168°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4962976
Sinónimo 5-methylnicotinamide, nicotinamide, 5-methyl, 5-methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl-9ci, 5-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,5-methyl, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%