Learn More
5-Metilisoxazol-4-Ácido Carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 42831-50-5 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1oncc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0269 |