Learn More
Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303626 5 g 5 g
11313626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14628.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42831-50-5
Fórmula molecular C5H4NO3
Peso molecular (g/mol) 126.09
Número MDL MFCD00955655
Clave InChI VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, unii-bl2q213q2m, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methylisoxazole-4-carboxylicacid, leflunomide impurity d ep, pubchem8652, leflunomide impurity d, acmc-209jr8, ksc235o3b
PubChem CID 1425240
SMILES CC1=C(C=NO1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 144°C to 149°C
Cantidad 5 g
Beilstein 116000
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-4-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza ≥98%