Learn More
Éster metílico del ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico-d4, TRC
Código de producto. 30474036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474036 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30474036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31495710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester
CAS 2517728-88-8
Fórmula molecular C6H3D4NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4 Methyl Ester, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid Methyl Ester, Premnazole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-3-5(7-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3/i1D3,3D
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])ON=C1C(OC)=O
Nombre IUPAC metil 5-(metil-d3)isoxazol-3-carboxilato-4-d
Peso molecular (g/mol) 145.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.07