Learn More
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico-d4 (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid |
| CAS | 1267623-84-6 |
| Fórmula molecular | C5HD4NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]c1c(noc1C([2H])([2H])[2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-deuterio-5-(trideuteriometil)-1,2-oxazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0521 |