Learn More
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30475581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475581 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30475581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3149501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid
CAS 3405-77-4
Fórmula molecular C5H5NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1,2-oxazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 127.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0269