Learn More
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388516 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11388516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17577.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3405-77-4 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
It is a reactant for Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions, preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells and preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo empleado en reacciones de esterificación clic/aza-Michael o clic/alquil carbodiimida oligomérico, la preparación de derivados de aminopirazol amida como inhibidores de la quinasa Raf en células de melanoma y la preparación de trifluorometoxifenil(tiazolil)pirroles y otros pirroles polifuncionalizados que portan heterociclo mediante la heterociclización en cadena.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3405-77-4
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD01318162
Clave InChI BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 171°C to 173°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114094
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza ≥98%